Learn More
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Marke:  Invitrogen™ AM12475
189.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
101.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10318574
  • 127.00 CHF / 250 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
Ambion™ Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Sie haben eine kraftschlüssige Abdichtung, die Temperaturen von -90 °C bis +120 °C widersteht, und sind mit praktischen Gradmarkierungen versehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Polypropylen
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Autoclavable
Ja
RNase-freies Mikrozentrifugenröhrchen
2 ml
250 Röhrchen
Ambion™
RNase-frei, DNase-frei
Schnappverschluss
Yes
Graduated, low-binding
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG23569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM12475
ChargennummerH23574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM12475
ChargennummerH23578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM12475
ChargennummerH23583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM12475
ChargennummerH23599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberAM12475
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen > 2 ml, 250 Röhrchen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.