Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ BioRobotix™ Spitzen (nicht steril) für Beckman™ Liquid Handling-Systeme
Zuverlässigeres automatisiertes Pipettieren durch passgenaue Spitzen und geringe Variationskoeffizienten (%VK) für automatisiert Liquid-Handling-Systeme
859.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Format | Racks |
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11711263
![]() |
Thermo Scientific™
918-252 |
20 ul | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | Zertifizierte Qualität |
859.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11751263
![]() |
Thermo Scientific™
919-252 |
250 μl | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | Zertifizierte Qualität |
859.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
BioRobotix Spitzen von Molecular BioProducts für Liquid Handling-Systeme von Beckman sind in Low-Retention-Ausführung mit geringer Retention für kritische Proben erhältlich.
Diese Spitzen sind außerdem in extra lang erhältlich, um das Volumen zu vergrößern und den Boden von Deepwell-Platten zu erreichen. Jede Pipettenspitzencharge wird gemäß eines 15-Punkte-Qualitätskontrollprogramms auf der Workstation getestet, für die die Spitzen vorgesehen sind. Außerdem zeichnen sich die Spitzen durch einen niedrigen prozentualen Variationskoeffizienten aus (%VK). Die Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung und ermöglichen so ein jederzeit gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen.
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich: nicht steril, mit niedriger Retention und extra lang Chargenprüfung während der Produktion an einer Workstation, für die die Spitzen vorgesehen sind Extralänge für Kompatibilität mit 96-, 384- und 1536- Deepwell-Platten Niedriger prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifications
Ungefiltert | |
Unsteril | |
Racks | |
Zertifizierte Qualität |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.