Learn More
Nonanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493248
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nonanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493248
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11493248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17671.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonanoylchlorid wird für die Acylierung der Aminogruppen von Chitosan verwendet, um gleichzeitig dessen Materialeigenschaften und Adsorptionskapazität zu verbessern. Es wurde auch bei der Synthese von N-Nonanoylpiperonylamid, geschützte Vanilloide, N-(4-Hydroxy-3-Methoxybenzyl)-N-(2-Nitrobenzyl)-Nonanoylamid oder N-(2-Nitrobenzyl)-N-Vanillylnonanoylamid, n-Benzylnonanamid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-85-2
Summenformel C9H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 176.684
MDL-Nummer MFCD00000768
InChI-Schlüssel NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
PubChem CID 69819
IUPAC-Name Nonanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanoyl chloride
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1362621
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 176.69
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17671.22,A17671.14
Chargennummer10249637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog NumberA17671.22,A17671.14
Chargennummer10248152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA17671.22,A17671.14
Chargennummer10246659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog NumberA17671.14
Chargennummer10246017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA17671.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonanoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nonanoyl chloride
Name des Produkts
Nonanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >