Learn More
Masterflex™ Schlauch, DEHP-frei
Marke:  Masterflex™ 95666-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15407643
  • 74.90 CHF / 50 Fuß
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-12-2025
Spezifikation
USP-Klasse VI, REACH, ISO 10993
4,8 mm
6,4 mm
0,8 mm
-42 °C
Steril
20 psi
Autoklavierbar
Tygon
15,24 m
Pharmazeutische und biotechnologische Forschungsanwendungen
Je 1 x
Durchscheinend
74 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Schlauch, DEHP-frei > AD:6,4mm; Innendurchmesser:4,8mm