missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac, Polypropylene

Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac, Polypropylene is a large-volume container with better mechanical resistance and can be used as a soaking bin for the collection of stained instrumentation.

Marke:  Laboratoires Anios™ 404412

Artikelnummer. 15765643

  • 928.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Soaking bin
  • Non-autoclavable
  • With tap
Spezifikation

Spezifikation

Soaking Bin
40 L
Tap
51 cm
22 cm
Polypropylen
Not Autoclavable
51 x 34 x 22 cm
34 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac, Polypropylene > 40L, Live Volume: 20L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt