Learn More
3M™ Nomad™ Terra 8250 Schmutzfangmatte
Die 3M™ Nomad™ Terra Schmutzfangmatte 8250 mit Vinylschlingenbelag ist geeignet für Innen- und Außenbereiche oder für Bodenvertiefungen in Bereichen mit hoher Begehfrequenz.
Marke: 3M™ 7100283949
1051.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verhindern Sie Schmutz und Feuchtigkeit in Bereichen mit hoher Begehfrequenz mit der 3M™ Nomad™ Terra Schmutzfangmatte 8250.
- Unsere Vinylschlingenbelag eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, im Freien oder in Bodenvertiefungen in Bereichen mit hoher Begehfrequenz und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Fett und Öl. Die offene Schlingenstruktur hält Schmutz und Feuchtigkeit fest und verbirgt sie. So können Verschmutzungen nicht mit den Schuhen in das Gebäude getragen werden. Die gepolsterte Vinylrückseite schützt Bodenflächen in Innenbereichen und ist leicht zu reinigen.
Spezifikation
6 x 1.2 m | |
19.685 ft. | |
Vinyl | |
3.937 ft. |
Dark Gray | |
6 m | |
Entrance Mat | |
1.2 m |