Learn More
NO2- F(N)-NITRIT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12992165
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel NO2-F(N)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrit
Konzentration 1 g/l ±0.002
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NO2- F(N)-NITRIT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >