Learn More
Abnova™ NME1 (Human) Recombinant Protein
Human NME1 full-length ORF ( AAH00293, 1 a.a. - 152 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00293
Gen-ID (Entrez) 4830
Name non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128401
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00004830-P01.10ug
10 μg
371.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16138401
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00004830-P01.25ug
25 μg
561.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MANCERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVGLKFMQASEDLLKEHYVDLKDRPFFAGLVKYMHSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVESAEKEIGLWFHPEELVDYTSCAQNWIYE
Spezifikation
Spezifikation
AAH00293
non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
AWD, GAAD, NB, NBS, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
4830
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NME1
GST
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein