Learn More
Abnova™ NME1 (Human) Recombinant Protein
Human NME1 full-length ORF ( AAH00293, 1 a.a. - 152 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00004830-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16138401
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sequence: MANCERTFIAIKPDGVQRGLVGEIIKRFEQKGFRLVGLKFMQASEDLLKEHYVDLKDRPFFAGLVKYMHSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVESAEKEIGLWFHPEELVDYTSCAQNWIYE
Spezifikation
Spezifikation
AAH00293
non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NME1
GST
4830
Wheat germ expression system
25 μg
AWD, GAAD, NB, NBS, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer