missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
NKY 80, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30002038
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

NKY 80, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30002038
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30002038

Marke: Tocris Bioscience 5071/50

Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Adenylyl cyclase inhibitor

Inhibitor of adenylyl cyclase (AC). Exhibits greater affinity for AC5 over AC3 and AC2 (IC50 values are 8.3 μM, 132 μM and 1.7 mM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 299442-43-6
Summenformel C12H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 229.24
MDL-Nummer MFCD02026323
InChI-Schlüssel SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2772368
IUPAC-Name 2-amino-7-(furan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-5-one
SMILES NC1=NC=C2C(=O)CC(CC2=N1)C1=CC=CO1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NKY 80
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Synonym nky 80, nky80, nky-80, adenylyl cyclase type v inhibitor, nky80, 2-amino-7-2-furyl-7,8-dihydroquinazolin-5 6h-one, 2-amino-7-furan-2-yl-7,8-dihydro-6h-quinazolin-5-one, adenylyl cyclase type v inhibitor, 2-amino-7-2-furyl-7,8-dihydro-5 6h-quinazolinone, 2-amino-7-2-furyl-6,7,8-trihydroquinazolin-5-one, 2-amino-7-furanyl-7,8-dihydro-5 6h-quinazolinone
Formelmasse 229.23
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
NKY 80, Tocris Bioscience™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt