Learn More
Nitrosoniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468730
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitrosoniumtetrafluorborat ist ein Nitrosanierungsmittel und Oxidationsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird auch verwendet, um Arylamine direkt in Diazoniumtetrafluorborate umzuwandeln, die in situ der Balz-Schiemann-Reaktion unterzogen werden, um hohe Erträge an Arylfluoriden zu erzielen. Darüber hinaus wird es als Katalysator für die Iodination von Aromaten durch Iodid-Ionen mit Luft als Oxidationsmittel, der Umwandlung von sekundären Aminen in Nitrosamine und zur Desaminierung von Primäramiden verwendet. Es ist an der Umwandlung von Arylhydrazinen zu Aziden beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Ferrocen, um Ferroceniumtetrafluorborat herzustellen.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14635-75-7
Summenformel BF4HNO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.82
MDL-Nummer MFCD00011433
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Chemischer Name oder Material Nitrosonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 250°C (Sublimation)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,6649
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 116.82
Reinheit (%) 98%
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.185
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrosonium tetrafluoroborate
Name des Produkts
Nitrosoniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >