Learn More
Nitrosoniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
68.20 CHF - 646.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14635-75-7 |
---|---|
Summenformel | BF4HNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011433 |
InChI-Schlüssel | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate |
PubChem CID | 11137142 |
IUPAC-Name | Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10135442
|
Thermo Scientific Acros
174390050 |
5 g | Kunststoffflasche |
68.20 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10113860
|
Thermo Scientific Acros
174390250 |
25 g | Kunststoffflasche |
230.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10388793
|
Thermo Scientific Acros
174391000 |
100 g | Kunststoffflasche |
646.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
14635-75-7 | |
133.82 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11137142 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4HNO2 | |
MFCD00011433 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat |
Spezifikation
Nitrosonium tetrafluoroborate | |
14635-75-7 | |
96.0 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
BF4HNO2 | |
MFCD00011433 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
133.82 | |
116.81 | |
2.185 |
250.0°C | |
Weiß | |
100.0 | |
96% min. (ex F) | |
NOBF4 | |
15, 6736 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat | |
11137142 | |
97% | |
2.1850g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 238-679-2