Learn More
Nitromethan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nitromethane is used as a stabilizer of halogenated organic solvents, rocket and racing fuel and a chemical intermediate. It is also used as a solvent for cyanoacrylate adhesives, polymers and waxes. It serves as a Michael donor, adding to alfa,beta-unsaturated carbonyl compounds through 1,4-addition in the Michael reaction. It acts as a solvent used for extractions, reaction medium and as a cleaning solvent. Further, it is used in the manufacture of pharmaceuticals, explosives, fibers and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nitromethan wird als Stabilisator halogenierter organischer Lösungsmittel, als Rakete und Rennkraftstoff und als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Einsatz auch als Cyanacrylat-Klebstoffe, Polymere und Wachse. Dient als Michael-Spender und fügt alpha,beta-ungesättigte Carbonylverbindungen durch 1,4-Addition in der Michael-Reaktion hinzu. Dient als Lösungsmittel für Extraktionen, Reaktionsmedien und als Reinigungslösung. Darüber hinaus Verwendung für die Herstellung von Pharmazeutika, Sprengstoffen, Fasern und Beschichtungen.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff und Alkali. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Aminen, starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Kupfer.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitromethane |
Schmelzpunkt | -29°C |
Dichte | 1.130 |
Siedepunkt | 101°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Brechungsindex | 1.382 |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 1698205 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,carbon tetrachloride and alkali. Slightly miscible with water. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247672 | Analysenzertifikat | 17/08/2023 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
10242497 | Analysenzertifikat | 01/08/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
R16F046 | Analysenzertifikat | 29/04/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
10239506 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
I2762C | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11806.22,A11806.36,A11806.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Nitromethane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitromethane