Learn More
Nitromethan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479393
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitromethan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479393
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11479393
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11806.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Nitromethane is used as a stabilizer of halogenated organic solvents, rocket and racing fuel and a chemical intermediate. It is also used as a solvent for cyanoacrylate adhesives, polymers and waxes. It serves as a Michael donor, adding to alfa,beta-unsaturated carbonyl compounds through 1,4-addition in the Michael reaction. It acts as a solvent used for extractions, reaction medium and as a cleaning solvent. Further, it is used in the manufacture of pharmaceuticals, explosives, fibers and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitromethan wird als Stabilisator halogenierter organischer Lösungsmittel, als Rakete und Rennkraftstoff und als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Einsatz auch als Cyanacrylat-Klebstoffe, Polymere und Wachse. Dient als Michael-Spender und fügt alpha,beta-ungesättigte Carbonylverbindungen durch 1,4-Addition in der Michael-Reaktion hinzu. Dient als Lösungsmittel für Extraktionen, Reaktionsmedien und als Reinigungslösung. Darüber hinaus Verwendung für die Herstellung von Pharmazeutika, Sprengstoffen, Fasern und Beschichtungen.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff und Alkali. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Aminen, starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-52-5
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 61.04
MDL-Nummer MFCD00007400
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-Name Nitromethan
SMILES C[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane
Schmelzpunkt °C to 29°C
Dichte 1.130
Siedepunkt 101°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.382
Menge 500 g
Beilstein 1698205
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,carbon tetrachloride and alkali. Slightly miscible with water.
Formelmasse 61.04
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitromethane
Name des Produkts
Nitromethan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >