Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Stickstoff-Kolben mit rundem Boden und NS-Absperrhahn
Stickstoff-Rundbodenkolben (bis Schlenk) mit NS-Absperrhahn
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03360449
Artikelnummer. 10070231
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Absperrhahnbohrung - 2,5 mm
Borosilikatglas 3.3
NS 29/32
250 mL
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Stickstoff-Kolben mit rundem Boden und NS-Absperrhahn > Fassungsvermögen (metrisch)250 mL