missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr

Das Aalborg™ Nitrogen Direct Durchflussrohr mit 65 mm Referenzskala ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.

69.00 CHF

Spezifikation

Typ Stickstoff-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 65 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Products 5
Product Code Brand Luftstromrate Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Luftstromrate Price Quantity & Availability  
11862430
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-014-16-ST-VN
12 l/min
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
 
11852430
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-022-06-SA-VN
200 ml/min
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
 
11892420
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-022-15-GL-VN
120 ml/min
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
 
11862420
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-032-08-SA-VN
60 ml/min
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
 
11802410
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-042-08-GL-VN
6 ml/min
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
 
Description

Description

  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Specifications

Specifications

Stickstoff-Direktflussrohr
65 mm
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.