Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulose-Stripping-Puffer, 10 X
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62541.AP
86.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15424909
  • 93.40 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for removal of secondary antibody after detection of highly abundant targets. Nitrocellulose Stripping Buffer may perform well with nitrocellulose membranes or antibody-dye conjugates. It is also employed for nucleic acid and protein related blotting works.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Westernblot-Stripping-Puffer
Flüssig
500 mL
10X
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX20K558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
ChargennummerU01K545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
ChargennummerP17K529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
ChargennummerM16K539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
ChargennummerM16K540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulose-Stripping-Puffer, 10 X > 500 ml