Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrozellulosemembran für Blotting
Sartorius Stedim Biotech™ Nitrozellulosemembran für Blotting kombiniert die Vorteile einer hohen Proteinbindungskapazität mit niedrigem Hintergrund und hoher Membranstabilität.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 11327------41BL
320.15 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe Proteinbindungskapazität.
- Niedriges Hintergrundrauschen und hohe Membranstabilität.
- Einfache Handhabung.
- Große Oberflächenbereiche.
- Ideal für Western Blotting, DNA-Blotting, Dot-Blots, Slot-Blots.
- Optimiert für alle Protein-Blotting-Systeme wie Elektrotransfer, halbtrockenes oder einfaches Kapillarblotting.
Spezifikation
Cellulosenitrat | |
Blotting | |
≤1s |
0,22 μm | |
130 μm |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrocellulose Blotting Membrane 0.22um, Roll 300m x 3m
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31