Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, 90 % Artikelnummer.: 10289450
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, 90 %
Artikelnummer. 10289450
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10289450
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415925000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-83-9
Summenformel C40H30Cl2N10O6
Molekulargewicht (g/mol) 817.65
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Schmelzpunkt 189°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 817.65
Reinheit (%) 90%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number415925000,415920010
ChargennummerA0460785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number415925000,415920010
ChargennummerA0457727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number415925000,415920010
ChargennummerA0398452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415925000,415920010
ChargennummerA0409047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number415925000,415920010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2H-Tetrazolium, 3,3-(3,3-dimethoxy[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-, dichlori
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, 90 % >