Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Handschuhe sind ein Produkt, das ideal auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist, sei es medizinisches Zubehör, persönlicher Schutz oder Reinraum. Unsere Einrichtung in Malaysia kann Ihre Anforderungen in wissenschaftlichen Reinraumumgebungen erfüllen und stellt sicher, dass die Palette der sterilen und nicht sterilen, mit ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen Handschuhe besten Komfort, Festigkeit und Tastgefühl bietet.
851.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12705925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS60
6
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 19-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12715925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS65
6,5
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12725925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS70
7
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12735925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS75
7,5
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12745925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS80
8
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12755925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS85
8,5
851.00 CHF
200 Paare
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12765925
Unterlagen ansehen
Ansell
BPZS90
9
851.00 CHF
200 Paare
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Puderfrei, latexfrei
  • Getestet nach Norm ASTM D6978
  • ESD-Eigenschaften
  • Rollrand für Festigkeit
  • Chemisch beständig
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6978-05
Klasse 10 (ISO 4)
Naturfarben
7 mil
Spezifisch
Polychloropren
0,15 mm
Steril
0,18 mm
BioClean™ P-Zero BPZS
12 in.
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
0,65
Vollständig texturiert
0,18 mm
Ja
5,9 mil
Puderfrei
7 mil
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
9 MPa
30.5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren