Learn More
Ansell BioClean™ MTA™ Sterile Reinraum-Gesichtsmaske zum Anbinden MTA 210-1
Die fusselarme sterile Gesichtsmaske bietet eine hohe Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz zusammen mit Komfort und Atmungsaktivität.
Marke: Ansell MTA210-1
492.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
N/A
Beschreibung
- Fusselarme Faser
- ISO-Klasse 4 kompatibel
- Hohe Effizienz bei der Bakterien- und Partikelfiltration
- 210 mm, Universalgröße
- Vollständig geschlossen, biegsames Nasenband aus Stahl
- Bänder aus Polypropylen-Vlies
- AQL 1,5
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Standard | |
Plissiert mit Bändern, MTA210-1 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Ja | |
Production and Manufacturing, Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research | |
8,3 in. | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 50 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (500 Stück) | |
High Particle and Bacterial Filter Efficiency |
Weiß | |
Polypropylen | |
Steril | |
ASTM F2101, ISO 2859 | |
Ultrasonic Seal | |
>97 % (PFE), >96,5 % (BFE), 97,9 % (VFE) | |
Ja | |
21 cm | |
Einzeln verpackt | |
BioClean™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ MTA™ Sterile Reinraum-Gesichtsmaske zum Anbinden MTA 210-1 > Sterile Gesichtsmaske zum Anbinden
N/A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur