Learn More
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- 12 in. (30 cm) handspezifisch
- Steriles gammabestrahltes Nitril
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Hypoallergen
- Antistatische Eigenschaften
- Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
- Puderfrei, latexfrei, Rollrand, frei von Beschleunigern
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittel |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N32211039 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | BEXS-90 |
N32211028 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | BEXS-90 |
21-2369 | Sterilitätszertifikat | 16/12/2022 | BEXS-90 |
N32211039 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | BEXS-90 |
N32211028 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | BEXS-90 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur