Learn More
Ansell X180 Hood BioClean-D sterilised by gamma irradiati Artikelnummer.: 12992255
Ansell X180 Hood BioClean-D sterilised by gamma irradiati
Artikelnummer. 12992255
Sterile Haube
Click to view available options
Sterile Haube
Artikelnummer. 12992255
Marke: Ansell SBDHD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die BioClean-D™ Haube ist eine sterile Einweghaube, die für einen perfekten Sitz aus drei Teilen besteht. Die Haube aus antistatischem, strapazierfähigem, fusselarmem CleanTough™ Material verfügt über eine elastische Gesichtsöffnung mit verstärkten Kanten für außergewöhnlichen Komfort und Schutz
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Elastische Gesichtsöffnung mit verstärkten Kanten
  • Fusselarmes und antistatisches Material
  • Universalgröße
  • Niedriger Partikelgehalt
  • ASTM D6978 05-GETESTET
  • HELMKE-DRUM-GETESTET
Anwendungen: Reinraum, Pharma, Reinräume, PSA, 503B-Einrichtungen/Compoundierung, Fertigung, Industrie
Compliance
ANSI/ISEA Z87.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Spunbound Polypropylene
Farbe Weiß
Verschlusstyp Pull-over
Einwegprodukt Ja
Modell S-BDHD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, Reinräume, PSA, 503B-Einrichtungen/Compoundierung, Fertigung, Industrie
  • Nitritex Bioclean-D
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X180 Hood BioClean-D sterilised by gamma irradiati >