Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Reißverschluss mit vorderer Abdeckung
- Rutschfeste Sohlen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- ASTM D6978 05-GETESTET
- HELMKE Trommel, getestet; niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | L |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Elastisch |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Modell | S-BDFC |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 39–42 Zoll |
Größe (metrisch) Brustkorb | 100 bis 108 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur