Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Nitrit /pH für KühlschmierstoffePackung à 100 Teststäbchen 6x95 mm
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrit und pH in Kühlschmiermitteln. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrit/pH-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91338
Artikelnummer. 10632321
  • 43.05 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
  • Zeigt Bakterienwachstum im Kühlschmierstoffkreislauf an.
  • Trägt zum Schutz von Arbeitspersonal gegen Krebs erregendes Nitrosamin bei
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Bestellinformation
Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
Nitrit/pH-Teststreifen
0 Bis 80 mg/l NO2–, 6.09.6 pH
Teststreifen in Halbqualität
Schnelle und einfache Bestimmung von Nitrit und pH in Kühlschmiermitteln.
100/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Nitrit /pH für KühlschmierstoffePackung à 100 Teststäbchen 6x95 mm > Graduierungen: 0 bis 80 mg/l NO2–, pH-Wert 6.0 bis 9.6