Learn More
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- PSA-Kategorie III
- Farbe Indigoblau
- Nitril
- Beidhändig
- Gerolltes Bündchen
- Texturierte Fingerspitzen
- Nicht gepudert
- Zur allgemeinen Anwendung
- Chemisch beständig
- Einwegprodukt
- Unsteril
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Inhalt und Lagerung | 5 Jahre haltbar |
Anwendungen | Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Indigo |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Finger Thickness (Metric) | 0,08 bis 0,14 mm |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril |
Palm Thickness (Metric) | 0,06 bis 0,09 mm |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (DE)
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (FR)
-
Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove FR.pdf
DateigrößeVersion: 356.9 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove DE.pdf
DateigrößeVersion: 314.5 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove EN.pdf
DateigrößeVersion: 335.5 kB
ISO 374-1 Certificate FB Indigo Gloves.pdf
DateigrößeVersion: 337.3 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Declaration of Conformity
DateigrößeVersion: 48.3 kB
Flyers
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
DateigrößeVersion: 582 kB
Fisherbrand Nitrile Disposable Gloves
DateigrößeVersion: 583.9 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
DateigrößeVersion: 283.4 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
DateigrößeVersion: 281.2 kB
Fisherbrand Nitrile Indigo Protective Glove
DateigrößeVersion: 284.8 kB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
DateigrößeVersion: 299.9 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AN321523419 | Konformitätsbescheinigung | 19/10/2023 | FB35MDBM |
YN313022173 | Konformitätsbescheinigung | 26/07/2023 | FB35MDBM |
YN312022165 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2023 | FB35MDBM |
YN308321709 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2023 | FB35MDBM |
YN308221704 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2023 | FB35MDBM |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur