Learn More
Honeywell Safety Products™ Handschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 11837100
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell Safety Products™ Handschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 11837100
Größe: 10
Click to view available options
Größe: 10
Artikelnummer. 11837100
Marke: Honeywell Safety Products™ 209483110
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch beständige Nitrilhandschuhe mit gemusterter Oberfläche für Griffsicherheit. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ Nitraf Handschuhe haben ein Innenfutter aus beflockter Baumwolle und eine Schutzmanschette.
  • Aus Nitril gefertigt; für mechanische und chemische Beständigkeit gegen viele Produkte, einschließlich Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen, Reinigungsmittel und vieler Lösungsmittel.
  • Vermeiden Sie den Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln.
  • Für die Lebensmittelzubereitung, einschließlich fettiger Produkte, sowie für die Herstellung von Farben, Lacken geeignet.
  • Mit geflockter Baumwolle überzogene Innenseite für Tragekomfort und ein einfaches An- und Ausziehen.
  • Design mit erhöhtem Muster für gute Griffigkeit unter fettigen und feuchten Bedingungen.
  • Ausgezeichnete Elastizität und Fingerfertigkeit.
  • Sicherheitshandschuhe der Kategorie III.
  • Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/09/08/0359, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/09/08/0359
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Grün
Cut Resistance Rating 1
Material Baumwolle
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Automobilindustrie, Luftfahrt, Bauwesen, Baustellen, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Eisen, Stahl, Instandhaltung, Offshore, Petrochemie, Druck, Service, Schiffsbau, Transportwesen, Versorgungswesen und Wasseraufbereitung.
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Ja
Modell 948
Durchstechfestigkeit 1
Menge 10 Paar/Packung
Beständig gegen Chemikalien, Öle
Reißfestigkeit 0
Länge (metrisch) 34 cm
Name des Produkts
Honeywell Safety Products™ Handschuhe aus Nitril >