Learn More
Meditrade™ Nitril™ NextGen™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Farbe:
Blau
Beschreibung
- Einweg-Untersuchungshandschuhe
- Nitril
- Nicht steril
- Puderfrei
- Latexfrei
- Texturiert
- Gerolltes Bündchen
- Beidhändig
- AQL 1,5
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC: Klasse 1; PSA-Kategorie III; Lebensmittelkonformität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004 (nur blau) |
Beschreibung | Blaue Einweghandschuhe aus Nitril |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | L |
Dicke (metrisch) | 0,060 mm Manschette, 0,070 mm Handfläche, 0,100 mm Finger |
Modell | 1283L |
Dokumentation
Product Information
Product Information
EN 455-1 EN 455-02 Test Report
DateigrößeVersion: 174 kB
EU Type Examination Certificate EN ISO 374-1 374-4 374-5
DateigrößeVersion: 357.3 kB
EN 374-3 ASTM F739 Test Report
DateigrößeVersion: 277.6 kB
CE Declaration of Conformity 93 42 EEC Appendix V
DateigrößeVersion: 111.4 kB
EN 374-3 Natriumhydroxid n-Heptane Methanol Test Report
DateigrößeVersion: 345.4 kB
1283 Declaration of Conformity
DateigrößeVersion: 206.1 kB
Datasheets
1283 Technical Datasheet Nitril NextGen Standard
DateigrößeVersion: 227.4 kB
Specification Sheets
Meditrade 1283 Nitril NextGen Technical Data Sheet
DateigrößeVersion: 277.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meditrade™ Nitril™ NextGen™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur