Learn More
Salpetersäure, Puriss p.a., 65 % (Hg ≤0.0000005%), ≥65 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15617290
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Salpetersäure, Puriss p.a., 65 % (Hg ≤0.0000005%), ≥65 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15617290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15617290
Marke: Honeywell-Fluka 843781L
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Puriss. p.a., 65 % (Hg ≤ 0.0000005 %), ≥ 65 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salpetersäure
Namenshinweis puriss. p.a., 65 % (Hg ≤0.0000005 %), ≥65 % (T)
Siedepunkt 122 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <70.0000%, <50.0000%
Dichte 1.37 - 1.41 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 l
Strukturformel HNO3
UN-Nummer UN2031
Formelmasse 63.01
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure, Puriss p.a., 65 % (Hg ≤0.0000005%), ≥65 % (T), Honeywell Fluka™ >