Learn More
Salpetersäure, reinst, 60 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10306690
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure, reinst, 60 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10306690
Marke: Thermo Scientific Acros 133620010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Schmelzpunkt -42,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C
CAS Min. % 59.0, 37.0
CAS Max. % 63.0, 41.0
Dichte 1,3300g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,33
Menge 1 l
Strukturformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:>100 g/100 ml (20 °C).
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) 59.0 to 63.0%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number133620011,133620010,133620026,133620025
ChargennummerA0455152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number133620011,133620010,133620026,133620025
ChargennummerA0452808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number133620011,133620010,133620026,133620025
ChargennummerA0451325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number133620011,133620010,133620026,133620025
ChargennummerA0400574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number133620011,133620010,133620026,133620025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 20-64%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Salpetersäure, reinst, 60 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >