Learn More
Salpetersäure, Umweltprobenanalyse-Gütegrad Plus, 68 bis 70 %
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 121°C |
Dichte | 1.41 g/mL |
Geruch | Pungent |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz |
UN-Nummer | UN2031 |
Merck Index | 14,6577 |
Formelmasse | 63.01 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure, Umweltprobenanalyse-Gütegrad Plus, 68 bis 70 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur