Learn More
Salpetersäure (zertifiziert, ACS Plus), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Sicheres Cote™-Glas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salpetersäure |
pH | -1,0 |
Farbe | Farblos gelb |
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
Schmelzpunkt | -41 °C |
Siedepunkt | 120.5 °C |
Dichte | 1.40 g/cm³ |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 0.2 ppm |
Identifizierung | Test bestanden |
Verpackung | Sicheres Cote™-Glas |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure (zertifiziert, ACS Plus), Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur