Learn More
Salpetersäure, ACS-Reagenz, 68-70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10035730
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure, ACS-Reagenz, 68-70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10035730
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
500 ml
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10035730
Marke: Thermo Scientific Acros 424000025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -42,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C
CAS Min. % 68.0, 30.0
CAS Max. % 70.0, 32.0
Dichte 1,4000 g/ml
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,2 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,4
Menge 2,5 l
Strukturformel HNO3
Physikalische Form Schwebstoff- und sedimentfreie Flüssigkeit
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:>100 g/100 ml (20 °C).
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) 68.0 to 70.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424000025,424005001,424005000,424000250
ChargennummerA0458811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
ChargennummerA0448794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
ChargennummerA0456216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
ChargennummerA0455046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number424000025,424000026,424005001,424005000,424000250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Salpetersäure, ACS-Reagenz, 68-70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >