Learn More
Salpetersäure, 70 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15533560
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure, 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15533560
Marke: Thermo Scientific Acros 124650010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Kann bei Lagerung dunkler werden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Schmelzpunkt -42,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C
Dichte 1,4000 g/ml
Relative Dichte 1,4
Menge 1 l
Strukturformel HNO3
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: >100 g/100 ml (20 °C).
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) 70%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure, 70 %, Thermo Scientific Chemicals >