Learn More
Salpetersäure 70 % d=1.42, technisch, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10112010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure 70 % d=1.42, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10112010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10112010
Marke: Fisher Chemical N/2200/PB17
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
pH 1
Farbe Gelb
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 122 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2200/PB17
Chargennummer2533593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2200/PB17
Chargennummer2529839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2200/PB17
Chargennummer2529322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2200/PB17
Chargennummer2526954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberN/2200/PB17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure 70 % d=1.42, technisch, Fisher Chemical >