Learn More
Salpetersäure 69 %, zertifiziertes AR, Ph. Eur., für Analysen mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical
81.10 CHF - 138.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12695167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
N/2320/PB15
1 l
81.10 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12605177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
N/2320/PB17
2,5 l
138.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 13-05-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure 69 %, zertifiziertes AR, Ph. Eur., für Analysen mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical