Learn More
Salpetersäure 67 bis 69 %, TraceMetal™, für Spurenmetallanalysen, Fisher Chemical
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, 500 ml, Gelb, 63,02 g/mol, -41 Grad C, 11349, flüssig, 0,94 kPa (20 Grad C)
222.53 CHF - 1095.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11395780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A509-P500
500 ml
222.53 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11395800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A509-P212
2,5 l
1095.00 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11395790
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A509-P1
1 l
605.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, 500 ml, Gelb, 63,02 g/mol, -41 Grad C, 11349, flüssig, 0,94 kPa (20 Grad C)
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
O[N+]([O-])=O
HNO3
MFCD00011349
Salpetersäure
Spezifikation
1
7697-37-2
0,94 kPa (20 °C)
Flüssig
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Salpetersäure
63.02g/mol
Gelb
-41 °C
HNO3
MFCD00011349
O[N+]([O-])=O
63.01
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure 67 bis 69 %, TraceMetal™, für Spurenmetallanalysen, Fisher Chemical