Learn More
Salpetersäure, 65 – 70 %, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 121 °C |
Konzentration | 65 bis 70% |
Dichte | 1,41 g/mL |
Geruch | Stechend |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | Gehäuse 25mL |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | UN2031 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
62400684 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
62500061 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
62400561 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
S22J030 | Analysenzertifikat | 28/06/2023 | 010984.AC,010984,010984.AK,010984.AP |
S22I035 | Analysenzertifikat | 23/11/2022 | 010984.AC,010984.AK,010989.AU,010984.AP |