Learn More
Salpetersäure, 65 – 70 %, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Farbe | Colorless to Yellow |
Siedepunkt | 121°C |
Konzentration | 65 to 70% |
Dichte | 1.41 g/mL |
Geruch | Pungent |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | UN2031 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
62400684 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
62500061 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
62400561 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 010984.AC,010984.AK,010984.AP |
S22J030 | Analysenzertifikat | 28/06/2023 | 010984.AC,010984,010984.AK,010984.AP |
S05J035 | Analysenzertifikat | 13/06/2023 | 010984.AP |
Sicherheit und Handhabung
- Nitric acid, 65-70%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31