Learn More
Salpetersäure, 65 – 70 %, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341578
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure, 65 – 70 %, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341578
Gehäuse 25mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
250 ml
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11341578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010984.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 121 °C
Konzentration 65 bis 70%
Dichte 1,41 g/mL
Geruch Stechend
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge Gehäuse 25mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN2031
Merck Index 14,6577
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) 99.9999%
Name des Produkts
Salpetersäure, 65 – 70 %, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >