Learn More
Nitrat-Standardlösungskonzentrat, 2 ppm, Reagecon™ Artikelnummer.: 12832503
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrat-Standardlösungskonzentrat, 2 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12832503 Alle ansehen Reagecon Produkte
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 12832503
Marke: Reagecon 5002102C
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Konzentration 2 ppm
Verpackung 100 ml
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer521C25B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog Number5002102C
Chargennummer521C24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number5002102C
Chargennummer521C24E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number5002102C
Chargennummer521C24A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number5002102C
Chargennummer521C24A1 (2) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number5002102C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitrat-Standardlösungskonzentrat, 2 ppm, Reagecon™ >