Learn More
Nitinol-Druckschraubenfeder, Legierung M, Thermo Scientific Chemicals
88.95 CHF - 1398.67 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitinol tension coil spring |
---|---|
Farbe | Grau |
Namenshinweis | Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm |
CAS | 7440-02-0, 7440-32-6 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nickel:55,75 %; Titan:44,25% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15484005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045655.KJ |
5 Pc. |
88.95 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15494005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045655.KM |
25 Pc. |
421.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15404015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045655.KN |
100 Pc. | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Nitinol tension coil spring | |
Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm | |
Nickel:55,75 %; Titan:44,25% | |
Fest |
Grau | |
7440-02-0, 7440-32-6 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
H372-H351-H317:Verursacht Schäden an Organen bei längerer oder wiederholter Exposition.Verdacht auf krebserregende Wirkung.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen