Learn More
Nitinol-Druckschraubenfeder, Legierung M, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045655.KN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Nitinol tension coil spring | |
Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm | |
Ni | |
100 Pc. | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel | |
935 | |
Nickel: 55.75%; Titanium: 44.25% | |
Fest |
Grau | |
7440-02-0, 7440-32-6 | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Geruchsneutral |