Learn More
Piperidin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11486406
Zum Warenkorb hinzufügen
Piperidin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486406
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11486406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24723.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
GABA reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-95-3
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00005992 MFCD01630787
InChI-Schlüssel XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
IUPAC-Name Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nipecotic acid
Schmelzpunkt ∼261°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 81096
Merck Index 14,6561
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10231162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24723.06,B24723.03,B24723.14
Name des Produkts
Piperidin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >