Learn More
Niobdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 0.998, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311338
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 0.998, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311338
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11311338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010264.G1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .6.7 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Dichte 8.57g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13C007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number010264.G9,010264.G5,010264.G1
ChargennummerX26H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010264.G9,010264.G5,010264.G1
ChargennummerX26H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010264.G9,010264.G5,010264.G1
ChargennummerX26H033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010264.G9,010264.G5,010264.G1
ChargennummerC20R006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010264.G9,010264.G5,010264.G1
Name des Produkts
Niobdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 0.998, Thermo Scientific Chemicals >