Learn More
Niobdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
54.25 CHF - 154.19 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Summenformel | Nb |
Molekulargewicht (g/mol) | 92.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011126 |
InChI-Schlüssel | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
IUPAC-Name | Niob |
SMILES | [Nb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BU |
25 cm |
54.25 CHF
25 Zentimeter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BY |
100 cm |
75.05 CHF
100 Zentimeter |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.CC |
500 cm |
154.19 CHF
500 Zentimeter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
Niob |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Spezifikation
Niobium wire | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Geruchsneutral | |
Draht |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(Metallbasis, ohne Ta) | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
Niob | |
23936 | |
99.99% | |
≈0.42g/m |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen