Learn More
Niob(V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311149
Niob(V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311149
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11311149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011365.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung als Zwischenprodukt und in der Elektronik
As an intermediate and in electronicsNiobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in the food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in HF and alkalies.
IUPAC-Name [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
Formelmasse 265.81
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder or lump
Dichte 4.6 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT16K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number011365.22,011365.A3,011365.36
ChargennummerR02K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number011365.22,011365.A3,011365.36
ChargennummerU10I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number011365.22,011365.A3,011365.36
ChargennummerN22I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number011365.22,011365.A3,011365.36
ChargennummerX11H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number011365.22,011365.A3,011365.36
Name des Produkts
Niob(V)-oxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >