Learn More
Niob(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Ta <500 ppm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386998
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Ta <500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386998
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014689.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Herstellung von Niob- und Mischmetalloxiden
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3236-82-6
Summenformel C10H25NbO5
Molekulargewicht (g/mol) 318.21
MDL-Nummer MFCD00015122
InChI-Schlüssel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
IUPAC-Name Ethanolat; Niob(5+)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) ethoxide
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 1.258 g/mL
Siedepunkt 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 36°C (97°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Nb(OC2H5)5
Brechungsindex 1.516
Menge 2 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3678883
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Formelmasse 318.21
Reinheit (%) 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500 ppm
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT11K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Artikelnummer014689.09,014689.18,014689.04
ChargennummerP18K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Artikelnummer014689.09,014689.18,014689.04
ChargennummerZ22J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Artikelnummer014689.09,014689.18,014689.04
ChargennummerY10J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Artikelnummer014689.09,014689.18,014689.04
ChargennummerX19H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer014689.09,014689.18,014689.04
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Niobium(5+) ethanolate
Name des Produkts
Niob(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Ta <500 ppm, Thermo Scientific Chemicals >