Learn More
Niob(V)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337257
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(V)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337257
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011548.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
It is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-12-7
Summenformel Cl5Nb
Molekulargewicht (g/mol) 270.156
MDL-Nummer MFCD00011127
InChI-Schlüssel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC-Name Niob-Pentachlorid
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 248.2°C
Chemischer Name oder Material Niobium(V) chloride
Schmelzpunkt 208.3°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formelmasse 270.2
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Yellow powder/flake/crystalline/beads
Dichte 2.74
Name des Produkts
Niob(V)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals >