Learn More
Niobpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465935
2.5 g, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 2.5 g
Reinheit (%) 99.8%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Name des Produkts
Niobpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >